Merck
PHL83337
Isorhamnetin 3-rutinoside
phyproof® Reference Substance
別名:
Narcissoside, 3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone 3-rutinoside, 3-O-Methylquercetin 3-rutinoside, 3-Rutinosylisorhamnetin, Isorhamnetin 3-O-rutinoside, Isorhamnetin 3-rhamnoglucoside, Isorhamnetol 3-rutinoside, Narcissin, Quercetin 3′-methyl ether 3-rutinoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H32O16
CAS番号:
分子量:
624.54
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O1)O2)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2OC3=C(C4=CC=C(O)C(OC)=C4)OC5=CC(O)=CC(O)=C5C3=O
InChI
1S/C28H32O16/c1-9-18(32)21(35)23(37)27(41-9)40-8-16-19(33)22(36)24(38)28(43-16)44-26-20(34)17-13(31)6-11(29)7-15(17)42-25(26)10-3-4-12(30)14(5-10)39-2/h3-7,9,16,18-19,21-24,27-33,35-38H,8H2,1-2H3/t9-,16+,18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-/m1/s1
InChI Key
UIDGLYUNOUKLBM-OWIBGMBDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83337-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.