Merck
PHL83481
Bavachalcone
phyproof® Reference Substance
別名:
Broussochalcone B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,870
¥83,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,870
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20O4
CAS番号:
分子量:
324.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1c(cc(c(c1)O)C(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C20H20O4/c1-13(2)3-7-15-11-17(20(24)12-19(15)23)18(22)10-6-14-4-8-16(21)9-5-14/h3-6,8-12,21,23-24H,7H2,1-2H3/b10-6+
InChI Key
BLZGPHNVMRXDCB-UXBLZVDNSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83481-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)