Merck
PHL89809
Tiliroside
phyproof® Reference Substance
別名:
Astragalin 6"-trans-p-coumarate, Kaempferol 3-O-β-D-(6″-O-(E)-p-coumaroyl)glucopyranoside, Potengriffioside A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥60,000
¥60,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥60,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H26O13
CAS番号:
分子量:
594.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥60,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H26O13/c31-16-6-1-14(2-7-16)3-10-22(35)40-13-21-24(36)26(38)27(39)30(42-21)43-29-25(37)23-19(34)11-18(33)12-20(23)41-28(29)15-4-8-17(32)9-5-15/h1-12,21,24,26-27,30-34,36,38-39H,13H2/b10-3+/t21-,24-,26+,27-,30+/m1/s1
InChI Key
DVGGLGXQSFURLP-VWMSDXGPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL89809-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)