Merck
PHL83363
Carvacrol methyl ether
phyproof® Reference Substance
別名:
2-Methoxy-p-cymol, 4-Isopropyl-2-methoxytoluene, 5-Isopropyl-2-methylanisole, Methylcarvacrol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥46,200
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥46,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16O
CAS番号:
分子量:
164.24
Beilstein:
2412706
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
密度
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=C(OC)C=C(C(C)C)C=C1
InChI
1S/C11H16O/c1-8(2)10-6-5-9(3)11(7-10)12-4/h5-8H,1-4H3
InChI Key
YVLHTQPPMZOCOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHL83363-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hatice Büşra Konuk et al.
Folia microbiologica, 65(4), 775-783 (2020-03-21)
Terpenoids, one of the major components of essential oils, are known to exert potent antifungal activity against yeast Saccharomyces cerevisiae. They have been the subject of a considerable number of investigations that uncovered extensive pharmacological properties, including antifungal and antibacterial