Merck
PHL83294
インジゴ
phyproof® Reference Substance
別名:
インジゴチン, インジゴブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥69,600
¥69,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥69,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10N2O2
CAS番号:
分子量:
262.26
カラーインデックス番号:
73000
Beilstein:
88275
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥69,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C(\Nc2ccccc12)=C3/Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,17-18H/b14-13+
InChI Key
COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL83294-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1