Merck
SML0310
Sigma-Aldrich
トリプタンスリン
≥98% (HPLC)
別名:
NSC 349447, インドロ(2,1-b)キナゾリン-6,12-ジオン, クルピチン A, トリプタンスリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,700
25 MG
¥40,200
¥16,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,700
25 MG
¥40,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H8N2O2
CAS番号:
分子量:
248.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥16,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
faintly yellow to dark yellow
溶解性
DMSO: 2 mg/mL (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C2=NC3=CC=CC=C3C(N2C4=C1C=CC=C4)=O
InChI
1S/C15H8N2O2/c18-13-10-6-2-4-8-12(10)17-14(13)16-11-7-3-1-5-9(11)15(17)19/h1-8H
InChI Key
VQQVWGVXDIPORV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
トリプタントリンは、抗炎症作用と抗癌作用を持つ植物アルカロイドです。
トリプタントリンは、抗炎症作用と抗癌作用を持つ植物アルカロイドです。トリプタントリンは、好中球および全血アッセイ、ならびにin vivoラット胸膜炎モデルにおいてロイコトリエン産生を阻害します。また、本化合物はP-糖タンパク質を阻害し、細胞傷害性薬剤による殺傷に対して耐性癌細胞株を感作します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0310-5MG:
SML0310-BULK:
SML0310-25MG:
SML0310-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sung-Tsai Yu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 358(1), 79-84 (2007-05-08)
Development of agents to overcome multidrug resistance (MDR) is important in cancer chemotherapy. Up to date, few chemicals have been reported to down-regulate MDR1 gene expression. We evaluated the effect of tryptanthrin on P-glycoprotein (P-gp)-mediated MDR in a breast cancer
Tobias Mohn et al.
Planta medica, 73(2), 151-156 (2007-01-20)
An HPLC method has been developed and validated for the quantification of the pharmacologically active principles tryptanthrin (1), 1,3-dihydro-3-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methylene]-2 H-indol-2-one (indolinone) (3), indirubin (4), alpha-linolenic acid (2), and indigo (5), an isomer of indirubin, in extracts from the traditional anti-inflammatory
Hui-Man Cheng et al.
BMC complementary and alternative medicine, 17(1), 439-439 (2017-09-04)
Indigo naturalis is a Traditional Chinese Medicine (TCM) ingredient long-recognized as a therapy for several inflammatory conditions, including psoriasis. However, its mechanism is unknown due to lack of knowledge about the responsible chemical entity. We took a different approach to
Man Hagiyama et al.
Experimental and therapeutic medicine, 23(4), 274-274 (2022-03-08)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) uses its S1 spike protein to bind to angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) on human cells in the first step of cell entry. Tryptanthrin, extracted from leaves of the indigo plant, Polygonum tinctorium, using
C Vlachos et al.
The British journal of dermatology, 167(3), 496-505 (2012-04-27)
The aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a nuclear receptor and transcriptional regulator with pleiotropic effects. The production of potent AhR ligands by Malassezia yeasts, such as indirubin, indolo[3,2-b]carbazole (ICZ), tryptanthrin and malassezin, has been associated with the pathogenesis of seborrhoeic