組成
Dye content, 97%
色
yellow
visual transition interval
10.1-12.1, red to violet(alkaline)
5.5-6.8, yellow to red(acid)
mp
279-283 °C (lit.)
溶解性
0.1 M NaOH: 0.01 g/L
λmax
567 nm (2nd)
609 nm
&ε; (減衰係数)
13000 at 227-233 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
26000 at 268-274 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
InChI Key
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
122777-100G:
122777-500G:
122777-1.5G:
122777-BULK:
122777-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
and Secondary Metabolite Contents in Bioreactor Cultures
of Morinda citrifolia