Merck
PHL83249
Sutherlandioside D
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥110,100
¥110,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥110,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H58O9
CAS番号:
分子量:
634.84
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥110,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC([C@@H](O)CC[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@]([C@H]4[C@]5([C@@]6([C@@H](C[C@@H]4O)C(C=CC6=O)(C)C)C5)CC3)(CC2)C)C)C)(C)C
InChI Key
SWNUBPWWSLUXMU-MVNMJQGYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83249-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)