Merck
PHL83325
Schaftoside
phyproof® Reference Substance
別名:
8-α-L-Arabinopyranosyl-6-β-D-glucopyranosyl-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Apigenin 8-C-α-L-arabinoside 6-C-β-D-glucoside, Shaftoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥92,800
¥92,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥92,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28O14
CAS番号:
分子量:
564.49
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥92,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)c([C@@H]3OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c4OC(=CC(=O)c4c2O)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H28O14/c27-6-13-18(32)21(35)23(37)26(40-13)15-19(33)14-10(29)5-12(8-1-3-9(28)4-2-8)39-24(14)16(20(15)34)25-22(36)17(31)11(30)7-38-25/h1-5,11,13,17-18,21-23,25-28,30-37H,6-7H2/t11-,13+,17-,18+,21-,22+,23+,25-,26-/m0/s1
InChI Key
MMDUKUSNQNWVET-VYUBKLCTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83325-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)