Merck
PHL83223
Procyanidin A2
phyproof® Reference Substance
別名:
(+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-epicatechin, Proanthocyanidin A2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,500
¥83,500
出荷予定日2025年4月27日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H24O12
CAS番号:
分子量:
576.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,500
出荷予定日2025年4月27日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C=C2)OC3=C4[C@@]5([H])C6=C(O)C=C(O)C=C6O[C@](OC4=CC(O)=C3C1)(C7=CC(O)=C(O)C=C7)[C@@H]5O
InChI
1S/C30H24O12/c31-13-7-20(37)24-22(8-13)41-30(12-2-4-16(33)19(36)6-12)29(39)26(24)25-23(42-30)10-17(34)14-9-21(38)27(40-28(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,21,26-27,29,31-39H,9H2/t21-,26-,27-,29-,30+/m1/s1
InChI Key
NSEWTSAADLNHNH-LSBOWGMISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus cinnamomum hypericum
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83223-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)