Merck
PHL83897
Procyanidin A1
phyproof® Reference Substance
別名:
(+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-catechin, Proanthocyanidin A1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥74,100
¥74,100
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥74,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H24O12
CAS番号:
分子量:
576.50
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥74,100
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@@]3(Oc4c(c(cc(c4)O)O)[C@@H]([C@H]3O)c5c6c(c(cc51)O)C[C@@H]([C@H](O6)c7cc(c(cc7)O)O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C30H24O12/c31-13-7-20(37)24-22(8-13)41-30(12-2-4-16(33)19(36)6-12)29(39)26(24)25-23(42-30)10-17(34)14-9-21(38)27(40-28(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,21,26-27,29,31-39H,9H2/t21-,26+,27+,29+,30-/m0/s1
InChI Key
NSEWTSAADLNHNH-TXZJYACMSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83897-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ε-Viniferin phyproof® Reference Substance
PHL83550
ε-Viniferin
没食子酸 phyproof® Reference Substance
PHL89198
没食子酸