Merck
PHL83209
マスリン酸
phyproof® Reference Substance
別名:
2α,3β-ジヒドロキシオレアナ-12-エン-28-酸, 2α-ヒドロキシオレアノール酸, クラテゴール酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥81,600
¥81,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥81,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O4
CAS番号:
分子量:
472.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥81,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)12-14-30(24(33)34)15-13-28(6)18(19(30)16-25)8-9-22-27(5)17-20(31)23(32)26(3,4)21(27)10-11-29(22,28)7/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20+,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI Key
MDZKJHQSJHYOHJ-LLICELPBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
オリーブに含まれる主なトリテルペノイド。抗増殖性。有望な化学抗がん剤。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83209-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)