Merck
PHL80494
N-Malonyl-DL-tryptophan
phyproof® Reference Substance
別名:
N-(2-Carboxyacetyl)-DL-tryptophan, Nα-Malonyl-DL-tryptophan
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥70,300
¥70,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥70,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N2O5
分子量:
290.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥70,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C14H14N2O5/c17-12(6-13(18)19)16-11(14(20)21)5-8-7-15-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11,15H,5-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI Key
OVEAWSPZRGBTSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo triticum
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80494-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)