Merck
PHL83180
Cubebin
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,300
¥83,300
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20O6
CAS番号:
分子量:
356.37
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,300
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
詳細
mixture of diastereomers
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1OC[C@H](CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)[C@H]1CC4=CC(OCO5)=C5C=C4
InChI
1S/C20H20O6/c21-20-15(6-13-2-4-17-19(8-13)26-11-24-17)14(9-22-20)5-12-1-3-16-18(7-12)25-10-23-16/h1-4,7-8,14-15,20-21H,5-6,9-11H2/t14-,15+,20?/m0/s1
InChI Key
DIYWRNLYKJKHAM-VKWYCSODSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83180-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)