Merck
PHL82582
リコリン 塩酸塩
phyproof® Reference Substance
別名:
Amarylline hydrochloride, Narcissine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
323.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.O[C@H]1C=C2CCN3Cc4cc5OCOc5cc4[C@H]([C@@H]1O)[C@@H]23
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1
InChI Key
VUVNTYCHKZBOMV-NVJKKXITSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ペプチジルトランスフェラ-ゼ活性中心(PTC)の選択的インヒビタ-。
ペプチジル・トランスフェラーゼ活性中心(PTC)の選択的阻害剤HL-60(白血病)細胞では、リコリンがG2/Mで細胞周期を停止し、カスパーゼ経路によりアポトーシスを誘導します。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82582-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)