Merck
PHL82299
( -)-クルクモール
phyproof® Reference Substance
別名:
(3S,3aS,5S,6R,8aS)-オクタヒドロ-3-メチル-8-メチレン-5-(1-メチルエチル)-6H-3a,6-エポキシアズレン-6-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥67,720
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥67,720
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24O2
CAS番号:
分子量:
236.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1C[C@@]23O[C@]1(O)CC(=C)[C@@H]2CC[C@@H]3C
InChI
1S/C15H24O2/c1-9(2)13-8-14-11(4)5-6-12(14)10(3)7-15(13,16)17-14/h9,11-13,16H,3,5-8H2,1-2,4H3/t11-,12-,13-,14-,15+/m0/s1
InChI Key
QRMPRVXWPCLVNI-YYFQZIEXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82299-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)