Merck
PHL89621
7,8-ジヒドロキシクマリン
phyproof® Reference Substance
別名:
ダフネチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥41,600
¥41,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥41,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O4
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥41,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-1-5-2-4-7(11)13-9(5)8(6)12/h1-4,10,12H
InChI Key
ATEFPOUAMCWAQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89621-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)