Merck
PHL80619
Pseudoginsenoside RT5
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥115,100
¥115,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥115,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H62O10
CAS番号:
分子量:
654.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥115,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@@](CC[C@@H]1C(O)(C)C)([C@@H]2[C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H]([C@@]5([C@@H]([C@H](C4)OC6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)C([C@H](CC5)O)(C)C)C)C[C@H]3O)C)(CC2)C)C
InChI
1S/C36H62O10/c1-31(2)23(39)10-12-33(5)22-15-19(38)25-18(36(8)14-11-24(46-36)32(3,4)43)9-13-34(25,6)35(22,7)16-20(29(31)33)44-30-28(42)27(41)26(40)21(17-37)45-30/h18-30,37-43H,9-17H2,1-8H3/t18-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30?,33+,34+,35+,36-/m0/s1
InChI Key
PSOUXXNNRFNUAY-BLSITOCHSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80619-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)