Merck
PHL80539
Sophocarpine
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥55,200
¥55,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥55,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N2O
CAS番号:
分子量:
246.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].N21[C@@H]3[C@@H]([C@@H]4N(C[C@@H]3CCC2)C(=O)C=CC4)CCC1.[H+]
InChI
1S/C15H22N2O.BrH/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14;/h1,7,11-13,15H,2-6,8-10H2;1H/t11-,12+,13+,15-;/m0./s1
InChI Key
NBBQEIQEBNYSFK-PUILLJIJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL80539-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)