Merck
PHL89748
Oxymatrine
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥46,200
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥46,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O2
CAS番号:
分子量:
264.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-][N+]12CCCC3CN4C(CCCC4=O)C(CCC1)C23
InChI
1S/C15H24N2O2/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-17(19)8-2-4-11(15(12)17)10-16(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-,17?/m0/s1
InChI Key
XVPBINOPNYFXID-LHDUFFHYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Alkaloid isolated from Sophora flavescens. Antifribotic. Neuroprotective. Traditional chinese medicine used in the treatment against hepatitis B virus.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89748-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ping Gan et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 776-776 (2020-06-13)
Oxymatrine (OMT), a natural quinoxaline alkaloid extracted from the root of Sophora flavescens, presents amounts of pharmacological properties including immunomodulation, anti-inflammation, anti-oxidation, and anti-virus. Recent studies tend to focus on its effects on neuroinflammation and neuroprotection in Parkinson's disease (PD)