Merck
PHL80477
5-ヒドロキシ-L-トリプトファン
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥42,400
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥42,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O3
CAS番号:
分子量:
220.22
Beilstein:
88200
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
屈折率
n20/D 1.4850 (lit.)
mp
270 °C (dec.) (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL80477-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)