Merck
PHL80460
8-Geranyloxypsoralen
phyproof® Reference Substance
別名:
9-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥118,000
¥118,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥118,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O4
CAS番号:
分子量:
338.40
Beilstein:
313632
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥118,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[o]1c2c(cc3c([o]cc3)c2OC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)cc[c]1=O
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-19-17(10-12-23-19)13-16-7-8-18(22)25-20(16)21/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+
InChI Key
SOVNCTNQAWWYAQ-OQLLNIDSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80460-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)