Merck
PHL89873
Isopimpinellin
phyproof® Reference Substance
別名:
4,9-Dimethoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4,9-Dimethoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one, 5,8-Dimethoxy-6,7-furanocoumarin, 5,8-Dimethoxypsoralen, Isoimpinellin, NSC 217988, NSC 401288
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥55,800
¥55,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥55,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10O5
CAS番号:
分子量:
246.22
Beilstein:
262337
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1OC2=C(OC)C3=C(C=CO3)C(OC)=C2C=C1
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-10-7-3-4-9(14)18-12(7)13(16-2)11-8(10)5-6-17-11/h3-6H,1-2H3
InChI Key
DFMAXQKDIGCMTL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89873-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)