Merck
PHL89770
ソラレン
phyproof® Reference Substance
別名:
6,7-フラノクマリン, 7H-フロ[3,2-g]ベンゾピラン-7-オン, フィクシン, フロ[3,2-g]クマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥55,800
¥55,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥55,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6O3
CAS番号:
分子量:
186.16
Beilstein:
152784
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
InChI Key
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
核酸の構造と機能を調べるための光化学試薬。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89770-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)