Merck
PHL80431
ジヒドロミリセチン
phyproof® Reference Substance
別名:
(2R,3R)-3,5,7-トリヒドロキシ-2-(3,4,5-トリヒドロキシフェニル)-2,3-ジヒドロクロメン-4-オン, 3,3′,4′,5,5′,7-ヘキサヒドロキシフラバノン, DHM, アンペロプシン, アンペロプチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥46,300
¥46,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥46,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O8
CAS番号:
分子量:
320.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥46,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC(O)=C(C(O)=C3)O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H12O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,14-20,22H/t14-,15+/m0/s1
InChI Key
KJXSIXMJHKAJOD-LSDHHAIUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ジヒドロミリセチン(アンペロプシン)は、抗酸化活性と抗がん活性を持つフラバノノールです。
ジヒドロミリセチン(アンペロプシン)は抗酸化活性と抗がん活性を持つフラバノノールであり、抗アルコール中毒効果があることが分かっています。その抗アルコール効果は、ベンゾジアゼピン部位でのGABA-A受容体の正のモジュレーターとしての作用によるものと考えられます。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80431-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)