Merck
PHL80240
(+)-Carvone
phyproof® Reference Substance
別名:
(+)-p-Mentha-6,8-diene 2-one, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥42,400
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥42,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
2042970
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
bp
228-230 °C (lit.)
密度
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI Key
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: carum mentha zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.1 °F - closed cup
引火点(℃)
95.6 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHL80240-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)