Merck
PHL89168
Bisabolol oxide A
phyproof® Reference Substance
別名:
(3S,6S)-テトラヒドロ-2,2,6-トリメチル-6-[(1S)-4-メチル-3-シクロヘキセン-1-イル]-2H-ピラン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥59,200
¥59,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥59,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26O2
CAS番号:
分子量:
238.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥59,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]1(CCC(C)=CC1)[C@]2(C)CC[C@H](O)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H26O2/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(4)10-9-13(16)14(2,3)17-15/h5,12-13,16H,6-10H2,1-4H3/t12-,13+,15+/m1/s1
InChI Key
WJHRAVIQWFQMKF-IPYPFGDCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89168-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)