Merck
MSCAL5-1EA
MSCAL5 ProteoMass LTQ/FT-ハイブリッドESI、陽イオンモードキャリブレーションミックス
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥46,100
¥46,100
出荷予定日2025年4月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥46,100
About This Item
UNSPSCコード:
12142208
¥46,100
出荷予定日2025年4月30日
製品種目
ProteoMass
包装
pkg of 1 × 10 mL
濃度
(varied conc.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LTQ型のハイブリッド質量分析計に対応するProteoMass ESIキャリブレーションキットです。Thermo Scientific社ESIイオンソース搭載ハイブリッド質量分析計の陽イオンモードでのキャリブレーションを陽イオンモード標準液によって行います。m/z 138~1822の質量に対応しており、キャリブレーションの範囲はm/z 50~2000となります。
特徴および利点
お客様ご自身で、この素晴らしさを実感してください!
  • そのままお使いいただけます。
  • Thermo Scientific社のESIイオンソース搭載LTQ型ハイブリッド質量分析計(LTQ FT、LTQ FT Ultra、LTQ Orbitrapの各シリーズ)および同社製Exactiveに用いる専用のキットです。
  • すべてがパッケージ化された便利なキットですので、混合や希釈の時間を削減できます。
  • 光の照射や温度の変化に敏感ですので、暗所にて-20°Cで保管してください。
  • データの品質向上に注力できます。
法的情報
ProteoMassはSigma-Aldrich Biotechnology LPおよびシグマ アルドリッチの商標です。
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fang Chen et al.
Proteome science, 14, 17-17 (2016-11-30)
Human follicular fluid (FF) is a unique biological fluid in which the oocyte develops in vivo, and presents an optimal source for non-invasive biochemical predictors. Oocyte quality directly influences the embryo development and hence, may be used as a predictor
Marcus Dittrich et al.
Nature plants, 5(9), 1002-1011 (2019-08-28)
Stomata are microscopic pores found on the surfaces of leaves that act to control CO2 uptake and water loss. By integrating information derived from endogenous signals with cues from the surrounding environment, the guard cells, which surround the pore, 'set'
Christoph-Martin Geilfus et al.
Journal of proteomics, 169, 33-40 (2017-06-20)
Phosphorus is often the least available macronutrient in soil. Lack in phosphorus has detrimental effect on growth and biomass production of European Fagus sylvatica L., a major trees species in temperate forests. In contrast to leaf tissues, few studies have