Merck
G006146
HPLC Analysis of Proteins with Different pI Values on Proteomix® SCX-NP3
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Proteomix SCX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777151)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate, pH 6.0; (B) A + 1 M NaCl
gradient: 0 to 100% B in 15 min
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
アナライト
詳細
    Albumin from chicken egg white, lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
    Ribonuclease A from bovine pancreas, for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
    Cytochrome c from chicken heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,222 basis
    Aprotinin from bovine lung, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
    Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)