テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: 10 g whole cow′s milk
extraction tube: Supel™ QuE Non-buffered tube (4 g magnesium sulfate, 1 g sodium chloride) (55294-U)
clean-up tube: Supel™ QuE Z-Sep 150 mg, magnesium sulfate (150 mg, part no. 63135) (55299-U)
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 75 °C (1 min), 12 °C/min to 340 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: μ-ECD, 340 °C
carrier gas: hydrogen, 1.2 mL/min, constant
injection: 1 μL splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D. FocusLiner™ with taper
適合性
application for SPE
アプリケーション
food and beverages
詳細
アナリシスノート
Extraction solvent: acetone:hexane (1:1), 20 mL
Clean-up volume: 1 mL
法的情報
SPEチューブまたはプレート
Standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)