安全性情報
861291
Supelco
PAH Mix 3
certified reference material, in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
詳細
Separate Source
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acenaphthene 1000 μg/mL
    Acenaphthylene 2000 μg/mL
    Anthracene 100 μg/mL
    Benz[a]anthracene 100 μg/mL
    Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL
    Benzo[k]fluoranthene 100 μg/mL
    Benzo[ghi]perylene 200 μg/mL
    Benzo[a]pyrene 100 μg/mL
    Chrysene 100 μg/mL
    Dibenz[a,h]anthracene 200 μg/mL
    Fluoranthene 100 μg/mL
    Fluorene 200 μg/mL
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL
    1-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
    2-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
    Naphthalene 1000 μg/mL
    Phenanthrene 100 μg/mL
    Pyrene 100 μg/mL
    すべて表示 (18)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
861291:4548173302355
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. What is the concentration of this PAH mix 3 (861291)
    1 回答
    1. The concentration is in methylene chloride: methanol (1:1).