Merck
G001431
HPLCによる有機酸分析、Discovery® C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery C18, 5 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504947)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in [B] water:methanol; (60:40, A:B)
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Homovanillic acid
    p-Toluic acid
    Sorbic acid
    Salicylic acid
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)