Merck
CRM68737
Supelco
アルディカルブスルホキシド
certified reference material, TraceCERT®, mixture of stereo isomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥22,500
¥22,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥22,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2O3S
CAS番号:
分子量:
206.26
Beilstein:
2212914
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥22,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
−20°C
SMILES記法
CNC(ON=CC(C)(C)S(C)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
InChI Key
BXPMAGSOWXBZHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
CRM68737-BULK:
CRM68737-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)