Merck
CRM67609
Supelco
1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
DBCP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
CRM67609-100MG
¥9,890
¥9,890
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
CRM67609-100MG
¥9,890
About This Item
化学式:
CH2BrCHBrCH2Cl
CAS番号:
分子量:
236.33
Beilstein:
1732077
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥9,890
Check Cart for Availability
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n/D 1.5542
bp
60-65 °C/7.5 mmHg
密度
2.081 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
InChI Key
WBEJYOJJBDISQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Testes
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F
引火点(℃)
76.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM67609-BULK:
CRM67609-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)