アッセイ
97%
屈折率
n/D 1.5542
bp
60-65 °C/7.5 mmHg
密度
2.081 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
InChI Key
WBEJYOJJBDISQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Tritium radiolabeled dibromochloropropane.
- L-Glutathione conjugates, which are used to alkylate the DNA to yield N7-guanyl adducts.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Testes
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F
引火点(℃)
76.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
676713-25G:4548173272191
676713-BULK:
676713-VAR:
676713-5G:4548173272207