Merck
CRM67139
Supelco
マレイン酸ヒドラジド
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
1,2-ジヒドロ-3,6-ピリダジンジオン, 3,6-ジヒドロキシピリダジン, 3,6-ピリダジンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,400
¥13,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O2
CAS番号:
分子量:
112.09
Beilstein:
112223
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.24
¥13,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
自己発火温度
707 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
299-301 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
InChI Key
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
CRM67139-BULK:
CRM67139-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)