certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(cc(c2Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H7ClF8N2O2/c17-12-7(16(23,24)25)4-6(15(20,21)22)5-10(12)26-14(29)27-13(28)11-8(18)2-1-3-9(11)19/h1-5H,(H2,26,27,28,29)
InChI Key
YNKFZRGTXAPYFD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CRM65563-BULK:
CRM65563-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ