物質
polyethersulfone membrane
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
品質水準
無菌性
irradiated
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
製品種目
Opticap® XL 300
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 23 °C
4.2 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) (continuous)
60 psig max. inlet pressure
テクニック
gas filtration: suitable
L
11.9 cm (4.7 in.)
直径
5.6 cm (2.2 in.)
ろ過面積
0.048 m2
入口接続部直径
9/16 in.
入口幅・出口幅
11.9 cm (4.7 in.)
出口接続部直径
9/16 in.
不純物
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤3 mg
Matrix
Millipore Express® SPG
ポアサイズ
0.2 μm pore size
泡立ち点
≥1210 mbar (17.5 psig), air with 70/30% IPA/water at 23 °C
フィッティング
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
その他情報
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:バイオプロセシング
- 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
- 使用方法:Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membraneユーザーガイドを参照してください。
- 保管について:乾燥した場所に保管してください。
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13