Merck
CRM64128
Supelco
ジフェナミド
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
N,N-ジメチル-2,2-ジフェニルアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
239.31
Beilstein:
2052009
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
132-136 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H17NO/c1-17(2)16(18)15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,1-2H3
InChI Key
QAHFOPIILNICLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)