Merck
Z153338
Sigma-Aldrich
NMRチューブキャップ
NMR tube caps
NMR tube size 5 mm
別名:
NMRチューブ, キャップチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥1,932
¥1,932
単価¥2,760割引30%
出荷予定日2025年4月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥1,932
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
SB.32
¥1,932
単価¥2,760割引30%
出荷予定日2025年4月01日
包装
pkg of 100 ea
NMR管サイズ
5 mm
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disposable NMR Tube Caps are manufactured from molded PVC or Polyethylene depending on the tube OD. The different colors help track samples based on various reference solvents. When using Chloroform or Acetone as reference solution, avoid (1) direct contact between the sample and the disposable cap, (2) long term storage over 2 hours. If these conditions are inevitable, use PTFE NMR tube caps.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー