CRM46911
デオキシニバレノール溶液
certified reference material, 200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5), ampule of 1 mL
別名:
デオキシニバレノール 溶液, DON, DON溶液, 3α,7α,15-トリヒドロキシ-12,13-エポキシトリコテカ-9-エン-8-オン, ボミトキシン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI Key
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デオキシニバレノールは、Fusarium毒素のクラスに属する、天然に存在するB型トリコテセンです。主に穀物に含まれているsesquiterpenoid極性化合物で、C-8にカルボニル基があります。
メルクが幅広くご提供するトリコテセン系マイコトキシン参照物質をご覧ください。
アプリケーション
- 超高速液体クロマトグラフィーと質量分析の組み合わせ(UHPLC-MS)による6つの人種からなるボランティア203名のヒト尿サンプル中の総デオキシニバレノールの測定
- それぞれ液体クロマトグラフィータンデム質量分析(LC-MS/MS)および高速液体クロマトグラフィー-蛍光検出(HPLC-FD)による、ヒト尿サンプル中のデオキシニバレノールとアフラトキシンM1の定量
- UHPLCとトリプル四重極質量分析の組み合わせによる11個のトウモロコシサンプルおよび10個のカラスムギサンプル中の2つのトリコテセン(デオキシニバレノールとT-2毒素)の同時推定
- 固相抽出とUHPLC-高分解能タンデム質量分析(HRMS/MS)の組み合わせによるブタの初乳および血清サンプル中のデオキシニバレノールおよびデエポキシ-デオキシニバレノールの定量分析
- 白米および玄米サンプル中のニバレノールおよびデオキシニバレノールのイムノアフィニティーカラムに基づくクリーンアップおよびHPLC-UV法に基づく測定
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM46911:4548173339399
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.