表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥24,800 |
5 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥65,100 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H20O6
CAS番号:
分子量:
296.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
製品名
デオキシニバレノール,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
General description
デオキシニバレノール(DON)は、Fusarium graminearum や Fusarium culmorumに含まれる天然マイコトキシンです。マイコトキシンのB-トリコテセンファミリーに属しています。
Application
Biochem/physiol Actions
デオキシニバレノール(DON)は、翻訳のプロセスを阻害することで、DNAとRNAの合成を遮断します。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solution (ethanol: 2-propanol 95:5) | form - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges