Merck
CRM46324
Supelco
アフラトキシンB2 溶液
certified reference material, 3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2), ampule of 1 mL
別名:
Aflatoxin B2 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥14,400
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥14,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O6
CAS番号:
分子量:
314.29
Beilstein:
1355115
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCO[C@]1([H])Oc3cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc4c23
InChI
1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
InChI Key
WWSYXEZEXMQWHT-WNWIJWBNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM46324:4548173342719
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emmanuel Njumbe Ediage et al.
Food chemistry, 177, 397-404 (2015-02-11)
An LC-MS/MS method was developed and validated for the detection and quantification of 23 mycotoxins in different varieties of sorghum. The method performance characteristics were as follows: suitable linearity ranges for all 23 mycotoxins with p-value >0.05; limits of detection
Cormac McElhinney et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 32(12), 2101-2112 (2015-09-17)
An ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) multi-mycotoxin analytical method was developed to simultaneously identify and quantify 20 mycotoxins in grass silages, inclusive of mycotoxins that are currently regulated in European Union feeds. Extraction of mycotoxins from dried grass silages
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Aflatoxins in Hops on Ascentis® Express 2.7 μm Phenyl-Hexyl after Cleanup Using Supel™ Tox AflaZea SPE