Merck
CRM46319
Supelco
アフラトキシンM1 溶液
certified reference material, 10 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥29,300
¥29,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥29,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12O7
CAS番号:
分子量:
328.27
Beilstein:
1630643
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥29,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
10 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc2OC3OC=C[C@@]3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
InChI Key
MJBWDEQAUQTVKK-IAGOWNOFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。
アフラトキシンは、Aspergillus属の真菌(主にA. flavus, A. Parasiticus, and A. nomius)によって産生される、非常に毒性の高いbisdihydrofurano二次代謝物の一群です。アフラトキシンM1は、乳畜の乳汁中の主要なアフラトキシンB1の1つがチトクロームP450酵素によって水酸化されると生成されます。
アプリケーション
CRMは以下の用途にも使用されました:
  • 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)に基づくスクリーニングおよびその後の高速液体クロマトグラフィー-蛍光検出(HPLC-FID)を用いた検出のための、さまざまなミルクタイプの230個のサンプルのアフラトキシンM1分析
  • 液体クロマトグラフィータンデム質量分析(LC-MS/MS)による3198個の生牛乳サンプル中のアフラトキシンM1の定量
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM46319:4548173338729
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf