Merck
A6428
アフラトキシンM1
From Aspergillus flavus, , mycotoxin, film
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H12O7
CAS番号:
分子量:
328.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
229-865-4
MDL number:
Form:
film
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アフラトキシンM1, from Aspergillus flavus
biological source
Aspergillus flavus
Quality Segment
form
film
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12OC=C[C@@]1(O)c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
InChI key
MJBWDEQAUQTVKK-IAGOWNOFSA-N
General description
アフラトキシンは真菌の代謝産物であり、主として飼料および食品で見られます。アフラトキシンM1は、アフラトキシンB1のヒドロキシル化代謝産物です。乳および尿中に遊離し、アフラトキシンB1に曝露された肝臓で産生されます。
Application
アフラトキシンM1は、肝毒性と肝臓がん誘発性をあわせもつマイコトキシンであり、動物において免疫抑制を引き起こすことが明らかになっています。
アフラトキシンM1は、ブラジル産の乳および調整粉乳中のアフラトキシンM1(AFM1)の発生率および発生数を調査するために、標準物質として使用されました。また、ブラジルで生産された乳製品中のアフラトキシンM1(AFM1)の発生率および発生数を調査する際にも、標準物質として使用されました。
Biochem/physiol Actions
アフラトキシンM1には肝発癌性があります。
Preparation Note
Aspergillus flavus(黄色コウジ菌)の代謝産物です。
Disclaimer
発がんのおそれがあります。
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)