Merck
CRM44894
Supelco
1,3-ジオレイン 溶液
certified reference material, 5000 μg/mL in pyridine
別名:
ASTM® D6584 1,3-Diolein Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 ML
¥13,200
¥13,200
出荷可能日2025年4月28日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 ML
¥13,200
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥13,200
出荷可能日2025年4月28日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
ASTM® D6584
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 2 mL
濃度
5000 μg/mL in pyridine
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI Key
DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM44894:4548173962740
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. is this propidium iodide dye used for flow cytometery experiment
    1 回答
    1. ASTM D6584 1,3-diolein solution (CRM44894) is used to determine the amount of free and total glycerol, mono-, di-, and triglycerides in Fatty Acid Methyl Esters (FAME).