Merck
BP847
アルフゾシン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
N-(3-((4-アミノ-6,7-ジメトキシ-2-キナゾリニル)メチルアミノ)プロピル)テトラヒドロ-2-フランカルボキサミド 塩酸塩, ウロザトラル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥34,400
¥34,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥34,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H27N5O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
425.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
alfuzosin
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
InChI Key
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Alfuzosin impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Alfuzosin Prolonged-release Tablets
  • Alfuzosin Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    塩酸アルフゾシンはα-アドレナリン受容体遮断薬です。
    塩酸アルフゾシンは前立腺肥大症(BPH)の治療に使用されるα-アドレナリン受容体遮断薬です。前立腺や膀胱頸部の筋弛緩作用によって排尿を改善します。
    包装
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)