スキップする
48760
ゲンタマイシン 硫酸 from Micromonospora purpurea
≥590 μg/mg of gentamicin
別名:
Gentamicin C1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
C19-21H39-43N5O7 · 2.5H2SO4
CAS番号:
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
42020823
UNSPSC Code:
51281651
NACRES:
NA.76
EC Number:
215-778-9
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Micromonospora purpurea
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D 107.0 to 121.0°, c = 10% in H2O
specific activity
≥590 μg/mg of gentamicin
mol wt
Mr 694-723
loss
≤18.0% loss on drying
color
white to off-white
pH
3.5-5.5 (4% in H2O)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
General description
化学構造:アミノグリコシド
Application
分子生物学関連の用途で選択薬剤(ゲンタマイシン耐性遺伝子)として使用。テトラサイクリン、クロラムフェニコール、カナマイシン、およびコリスチンの耐性株、特にシュードモナス属菌、プロテウス属菌、ブドウ球菌属菌、およびレンサ球菌属菌など多様なグラム陽性菌・陰性菌の増殖を阻害します。[1]
Biochem/physiol Actions
作用機序:50SリボソームサブユニットのL6タンパク質に結合することにより、タンパク質合成を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌とグラム陽性菌、およびマイコプラズマ。
Packaging
1 g、5 g、25 g
Preparation Note
水に溶けやすく、アルコールまたはエーテルにほとんど溶けない。
Other Notes
1 Uは、1 μgのUSPゲンタマイシン硫酸塩標準品に相当します。
容器を密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
G1272G3632345815
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycoplasma, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
liquid
form
powder
form
liquid
biological source
Micromonospora purpurea
biological source
microbial
biological source
Micromonospora purpurea
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
colorless to light yellow
color
white to off-white
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
48760-BULK-F: + 48760-25G-F-PW: + 48760-1G-F-PW: + 48760-VAR-F: + 48760-25G-F: + 48760-5G-F-PW: + 48760-1G-F: + 48760-5G-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)