Merck
96625
Supelco
3-メチル-1,5-ペンタンジオール
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1697331
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.454
密度
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
96625-VAR:
96625-BULK:
96625-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)