Merck
613614
Sigma-Aldrich
Ethane-d5-thiol
98 atom % D
別名:
Ethyl-d5 mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2SH
CAS番号:
分子量:
67.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
テクニック
protein expression: suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI Key
DNJIEGIFACGWOD-ZBJDZAJPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-49.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
引火点(℃)
-45 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
613614-5G:
613614-VAR:
613614-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)